Streptavidin, Cy5®
Lieferant: GE HEALTHCARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PA45001
PA45001EA 295 EUR InStock
PA45001
Streptavidin, Cy5®
Proteine und Peptide
Streptavidin-fluor conjugates suitable for use in the fluorescent analysis of biotinylated samples.
  • High specificity reagents
This product is supplied as a lyophilized solid in phosphate-buffered saline (0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl) pH 7.2, containing 1%(w/v) bovine serum albumin and 0.1% (w/v) sodium azide. Reconstitute with 1.0 ml of deionized water, dispense into suitable aliquots and freeze. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..