Feeder cabinets
Lieferant: Palbam
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FFCS-0540-SST FFCS-1040-SST
PALBFFCS-0540-SSTEA 6560 EUR InStock
PALBFFCS-0540-SST PALBFFCS-1040-SST
Feeder cabinets
Möbel Lagerschränke
The feeder cabinets support the gowning operation. Made of stainless steel 304 with electropolished finish.
  • Front access doors are used for reloading and for storage purposes
  • The bottom cabinet can be used for storage or disposal
  • Perspex dispenser slots ensure that garments/disposables can be extracted one at a time and do not spill out
Lieferumfang: Typically available from stock for direct shipment from the supplier. Delivered as shipped assembled or flat packed.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..