Diese Tische werden nach den höchsten Reinraumstandards gefertigt. Die Untergestelle bestehen aus Rohren für eine einfache Reinigung und optimale Luftführung.
- Mit Halterungen ausgestattet, wodurch sich Zubehörteile entweder beim Kauf oder bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt befestigen lassen
- Die sehr starken Tischplatten reduzieren Vibrationen und tragen Lasten von bis zu 80 kg
Edelstahl 304, elektrolytisch poliert, mit eloxierter Aluminium-Verbindung.
Lieferumfang: Flach verpackt. Zur Selbstmontage; Montageanleitung liegt bei.