Membranscheibenfilter, Ultipor®
Lieferant: Pall Laboratory
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
NCG047100 NKG025100 NR013100 NR025100 NR047100 NR09025 NR10025 NR29325 NRG047100 NRG14225 NRG29325 NTG047100 NTG14225 NX013100 NX025100 NX047100 NX09025 NX14225 NX29325 NXG013100 NXG025100 NXG047100 NXG14225 NXG29325 NNG14225 NNG047100 NPG047100
516-9426EA 216 EUR InStock
516-9426 516-9428 516-9429 516-9430 516-9431 516-9433 516-9434 516-9436 516-9438 516-9442 516-9443 516-9447 516-9449 516-9451 516-9452 516-9453 516-9455 516-9457 516-9458 516-9459 516-9460 516-9461 516-9465 516-9466 PALLNNG14225 PALLNNG047100 PALLNPG047100
Membranscheibenfilter, Ultipor®
Filter Membranfilter
Nylon 6,6-Membranen zur Flüssigkeitsfiltration in der Pharma-, Biotechnologie-, Elektronik-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für analytische Anwendungen. Diese Membranen sind sehr widerstandsfähig gegen mechanische, chemische und thermische Belastungen. Sie können in beide Richtungen verwendet werden, sind von Natur aus hydrophil, haben hohe Durchflussraten, geringe Druckabfälle und sehr geringe extrahierbare Stoffe. Gegebenenfalls können sie dampfsterilisiert werden, ohne dass sich Durchfluss oder Porengröße ändern.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge