IMDM, w: stable glutamine, w: 25 mM HEPES, w: 3,024 g / L NaHCO3, 500ml 1 * 500 mL
Lieferant: PAN BIOTECH
IMDM, w: stable glutamine, w: 25 mM HEPES, w: 3,024 g / L NaHCO3, 500ml 1 * 500 mL
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
IMDM, w: stable glutamine, w: 25 mM HEPES, w: 3,024 g / L NaHCO3, 500ml 1 * 500 mL PANBP04-20450 1 * 500 mL
Hersteller-Artikelnummer:: P04-20450
Lokale Artikelnummer:: PANBP04-20450
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder