Human plasma, chronic lymphocytic leukemia (CLL)
Lieferant: HEMACARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PB006C-1-CLL
PB006C-1-CLLEA 0 EUR InStock
PB006C-1-CLL
Human plasma, chronic lymphocytic leukemia (CLL)
Plasma
Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of chronic lymphocytic leukemia (CLL). Collected from IRB consented chronic lymphocytic leukemia (CLL) disease donors.
No pre-screening is done on fresh products, but donors are tested on day of collection for Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV 1/2.
Storage: Store at −80 °C.
Achtung! Bitte beachten: Intended for only research use and not for direct therapeutic or diagnostic use in human or animals, or for further manufacturing of therapeutic products or devices.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..