UHP nitrogen generator, NG5000
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10-2320
PEAK10-2320EA 12570 EUR InStock
PEAK10-2320
UHP nitrogen generator, NG5000
Gasgeneratoren Stickstoff-Generatoren
The NG5000 delivers ultra high purity nitrogen at trace detection limits through Pressure Swing Adsorption technology at flows of up to 5 L/min for GC, DSC and DMA applications as well as other laboratory. This generator requires a high quality source of in-house air to supply the unit.
  • Suitable for applications requiring ultra high purity nitrogen
  • Available with or without an external compressor
  • Contains self-regenerating Carbon Molecular Sieve column
  • Gas is supplied on demand so generator works to your schedule
  • 1 year comprehensive on-site warranty
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..