Hydraulische Tablettenpresse, KBr
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
51004599
PERC51004599EA 7160 EUR InStock
PERC51004599
Hydraulische Tablettenpresse, KBr
Pressen
Diese hydraulische Tablettenpresse wird in Kombination mit dem KBr-Presswerkzeug verwendet, um KBr-Presslinge herzustellen.
Der Pressdruck wird durch Betätigung des Handhebels aufgebaut.
Bestellinformation: Evakuierbares KBr-Presswerkzeug, KBr-Presslinghalter und verstellbarer Adapter sind separat zu bestellen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge