Versiegelte Küvette
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L1270954
PERCL1270954EA 788 EUR InStock
PERCL1270954
Versiegelte Küvette
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Rechteckige Küvette gefüllt mit Kaliumbromid (KBr) für einen breiteren Spektralbereich als Natriumchlorid (NaCl), aber hygroskopischer.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge