Vial racks, for Cetac autosampler
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N0774085 N0777151 N0777153 N0777154 N0777298
PERCN0774085EA 532 EUR InStock
PERCN0774085 PERCN0777151 PERCN0777153 PERCN0777154 PERCN0777298
Vial racks, for Cetac autosampler
Gestelle Gestelle für Chromatographie-Ampullen
These polypropylene racks accommodate 40 headspace auto-sampler vials.
  • Autoclavable and stackable
  • Good chemical and temperature resistance
  • Features end plates for labeling and numbering for tube identification
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..