Leak detector solution, Snoop®
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N9301329
PERCN9301329EA 27.6 EUR InStock
PERCN9301329
Leak detector solution, Snoop®
Absorptionsmaterial
For use with volumetric (bubble) flowmeters as well as for checking gas delivery system plumbing for leaks.
Suitable for gas chromatography (GC) applications.
Achtung! Bitte beachten: Not recommended for use upstream of capillary GC systems - An electronic leak detector is preferred.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..