Gas purifier, 73-099 AA
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N9301398
PERCN9301398EA 3290 EUR InStock
PERCN9301398
Gas purifier, 73-099 AA
Filter Gasfilter
This wall mounted gas purifier system is designed to purify compressed air and acetylene gas.
It consists of two independent filtration systems, one for compressed air and one for acetylene. The unit also has a flashback arrestor on the acetylene line and a pressure regulator on the compressed air line.
The two-stage air filtration assembly consists of a Balston grade DX coalescing filter and a Balston grade BX coalescing filter. These filters remove oil, water and particulate contamination (99,99% at 0,01 micron) from the compressed air supply.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..