Thermal desorber tubes
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N9307050 N9307051 N9307053 N9307054 N9307055 N9307056 N9307058 N9307061 N9307063 N9307064 N9307065
PERCN9307050EA 1510 EUR InStock
PERCN9307050 PERCN9307051 PERCN9307053 PERCN9307054 PERCN9307055 PERCN9307056 PERCN9307058 PERCN9307061 PERCN9307063 PERCN9307064 PERCN9307065
Thermal desorber tubes
Chromatographie-Zubehör Thermodesorptionsröhrchen für die Chromatographie
These desorber tubes are offered with a variety of sorbent packing materials for many GC applications including indoor and outdoor air monitoring, analysis of flavors and fragrances and the analysis of outgassing from packaging, polymers, pharmaceuticals and semi conductor material.
  • Each tube maintains its unique serial number which is etched for easy identification
  • With plastic end caps for short-term storage
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..