Racks für SPB System-Röhrchen
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N9308070
PERCN9308070EA 301 EUR InStock
PERCN9308070
Racks für SPB System-Röhrchen
Gestelle Reagenzglasgestelle
Polycarbonat.
  • Mit einer Rackverriegelungsfunktion, welche die DigiTUBE® Röhrchen im Rack fixiert und so ein einfaches und einhändiges Anbringen der Schraubverschlüsse ermöglicht
  • Säurebeständig
  • Für den Einsatz im Labor
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..