Kapillarsäulen, Elite-1301 für Autosystem
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N9316210 N9316214 N9316215 N9316217 N9316219 N9316220 N9316221 N9316223 N9316227
PERCN9316210EA 545 EUR InStock
PERCN9316210 PERCN9316214 PERCN9316215 PERCN9316217 PERCN9316219 PERCN9316220 PERCN9316221 PERCN9316223 PERCN9316227
Kapillarsäulen, Elite-1301 für Autosystem
Chromatographiesäulen
Kapillarsäulen der Serie Elite-1301 (6% Cyanopropylphenyl)-Methylpolysiloxan sind Quarzglas-Kapillarsäulen, die sich ideal für die Analyse von unpolaren bis polaren Verbindungen und sauren bis basischen Spezies eignen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge