Kapillarsäulen, Elite-CLPesticides für Autosystem
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N9316661 N9316662 N9316664
PERCN9316661EA 733 EUR InStock
PERCN9316661 PERCN9316662 PERCN9316664
Kapillarsäulen, Elite-CLPesticides für Autosystem
Chromatographiesäulen
Die Kapillarsäulen von Elite-CL Pesticides wurden speziell entwickelt, um die Koelutionen und den Analytenabbau zu verhindern, die typischerweise bei chlorierten Pestiziden auftreten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge