Deep well plate, 96-well
Lieferant: PerkinElmer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6005630
PERK6005630EA 0 EUR InStock
PERK6005630
Deep well plate, 96-well
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PP. Deep 96-well microplate used for HPLC fraction analysis.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge