4'-Ethoxyacetanilid, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PHR1094-1G
PHR1094-1GEA 136 EUR InStock
PHR1094-1G
4'-Ethoxyacetanilid, Supelco®
4'-Ethoxyacetanilid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD00009094
CAS-Nummer: 62-44-2
EINECS: 200-533-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30873e44ab7d5ccd1b0eed5de102befe7447a700&vid=30873e44ab7d5ccd1b0eed5de102befe7447a700&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge