Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isolator-Handschuhe, Neopren

Lieferant: PIERCAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

E10330CNS7E3U1
PIECE10330CNS7E3U1EA 74.2 EUR InStock
PIECE10330CNS7E3U1
Isolator-Handschuhe, Neopren
Handschuhe
Diese Handschuhe bestehen aus nicht färbendem Neopren und bieten guten mechanischen Schutz und gute Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien.

  • Gutes Verhalten bei UV-Strahlung und Ozon
  • Ausgezeichnete Beweglichkeit und Flexibilität
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Sterilisationsverfahren (Gamma- und Betastrahlung)

Ideal für Anwendungen im Bereich der Biowissenschaften (pharmazeutisch und medizinisch).

Stärke 0,3 mm: EN 374-1, EN 421; Kat. III
Stärke 0,5 mm: EN 388 (X100), EN 374 (ACK), EN 421; Kat  III

Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge