Affinity purification beads and magnets, MagnaBind™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
21354 21356 21344 21352 21353 21349 21348
PIER21354EA 506 EUR InStock
PIER21354 PIER21356 PIER21344 PIER21352 PIER21353 PIER21349 PIER21348
Affinity purification beads and magnets, MagnaBind™
Kugeln Magnetkugeln
Magnetic beads are a convenient affinity support for a variety of assays, which allow easy purification of the target without columns or centrifugation. After a binding step in an affinity purification procedure, the magnetic particles are easily and rapidly collected by placing the microcentrifuge tube or reaction vessel next an appropriate rare-earth magnet. MagnaBind™ beads respond rapidly to MagnaBind™ magnets but can be easily dispersed and regathered multiple times (ie. they will not irreversibly aggregate) because they do not have any magnetic memory.
  • Available pre-coated with
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..