Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
26628
PIER26628EA 263 EUR InStock
PIER26628
Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder
Proteine und Peptide
Thermo Scientific Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder is a mixture of six proteins and synthetic peptides (1,7 to 40 kDa) for use as size standards for peptides and small proteins in gel electrophoresis and western blotting.
  • Monitoring of protein migration during SDS-PAGE
  • Verifying western transfer efficiency
  • Approximate sizing of proteins on SDS-polyacrylamide gels and western blots
  • Locating a protein of interest for excision from an unstained preparative gel
The protein standard is supplied in a ready-to-use format for direct loading onto gels; no need to heat, reduce, or add sample buffer prior to use.
Achtung! Bitte beachten: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..