L(+)-Cystein Hydrochlorid, Pierce™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
44889
PIER44889EA 92.75 EUR InStock
PIER44889
L(+)-Cystein Hydrochlorid, Pierce™
L(+)-Cystein Hydrochlorid
Formel: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064553
CAS-Nummer: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge