Pierce™ F(ab')2 Präparations-Kit
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
44988
PIER44988EA 784 EUR InStock
PIER44988
Pierce™ F(ab')2 Präparations-Kit
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Kits
Das Pierce F(ab')2-Präparationskit verwendet immobilisierte Pepsinprotease, um ganze menschliche und andere IgG-Antikörper selektiv zu verdauen und um F(ab')2-Fragmente herzustellen, die die Antigenbindungsaktivität beibehalten.
  • Immobilisiertes Pepsin (Perlen-Agaroseharz) sorgt für die Kontrolle der Verdauungsreaktion und die vollständige Entfernung der resultierenden Antikörperfragmente aus dem proteolytischen Enzym
  • Fügen Sie alle Reagenzien bei, die zur Herstellung und Reinigung von Antikörperfragmenten erforderlich sind
  • Das Fast-Spin-Format reduziert die Probenverarbeitungszeit erheblich
  • Es sind flexible Protokolle für mehrere Spezies und IgG-Unterklassen sowie Probengröße und -konzentration enthalten
  • Effiziente, verbesserte Ausbeute und Probenreinheit
Geeignet für Menschen, Kaninchen, Mäuse und andere Arten und Unterklassen von IgG außer Maus-IgG1. Die Antikörper-Verdauungsreaktion mit Pepsin-Agarose wird in praktischen Einweg-Spin-Säulen durchgeführt, die eine effiziente Entfernung der immobilisierten Protease und eine maximale Rückgewinnung der IgG-Fragmente ermöglichen. Außerdem sind in den Kits NAb Protein A-Spinsäulen und Puffer enthalten, um die resultierenden Fragmente effizient zu reinigen. Protein A bindet die Fc-Fragmente und unverdautes IgG und ermöglicht so die Gewinnung der reinen F(ab')2-Fragmente in der Durchflussfraktion. Zu den Kits gehören auch Zeba-Entsalzungssäulen für die schnelle Vorbereitung der IgG-Probe ohne Verdünnung, anstatt zeitaufwändige Dialyseschritte durchzuführen.
Die Kits verwenden Pepsin, eine unspezifische Endopeptidase, um den Fc-Anteil des gesamten IgG enzymatisch zu verdauen, um das als F(ab')2 bekannte Fragment zu erhalten. Dieses Fragment besteht aus einem Paar Fab'-Einheiten, die durch zwei Disulfidbindungen verbunden sind. Da die Pepsinprotease in immobilisierter Form als gekügeltes Agaroseharz geliefert wird, kann die Verdauungsreaktion leicht durch Entfernen des Harzes aus der IgG-Lösung gestoppt werden; das Ergebnis sind enzymfreie Verdauungsprodukte.
Store at 4 to 8 °C.
Lieferumfang: Kit enthält: Pierce Pepsinagarose (1,25 ml), F(ab')2 Verdaupuffer (120 ml), NAb Protein A Plus Zentrifugensäulen (1 ml, 1 Säule), PBS-Packungen (jede mit 500 ml), IgG Elutionspuffer (120 ml), Zeba Entsalzungssäulen (7 K MWCO, 2 ml, 10 Säulen), Zentrifugensäulen (0,8 ml, 10 Säulen), Mikrozentrifugenröhrchen (2 ml, 30 Röhrchen).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge