5(6)-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester [5(6)-TAMRA SE] Gemisch aus Isomeren fluoreszierender Farbstoff, Pierce™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
46406
PIER46406EA 182 EUR InStock
PIER46406
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester [5(6)-TAMRA SE] Gemisch aus Isomeren fluoreszierender Farbstoff, Pierce™
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester [5(6)-TAMRA SE]
NHS-rhodamine is a high performance derivative of rhodamine dye, activated for an amine-specific labelling of antibodies, proteins and other molecules.
  • Label antibodies for use as immunofluorescent probes
  • Label oligonucleotides for hybridization probes
  • Detect proteins in gels and on western blots
  • Excitation⁄Emission: 552⁄575 (nm)
NHS-rhodamine has a wide ranging application as antibody and other probe labels for use in fluorescence microscopy, flow cytometry, and immunofluorescence-based assays such as western blotting and ELISA.
Formel: C₂₉H₂₅N₃O₇
MW: 527.52 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00077324
CAS-Nummer: 246256-50-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..