myImageAnalysis™ Software, Pierce™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
62237
PIER62237EA 3330 EUR InStock
PIER62237
myImageAnalysis™ Software, Pierce™
Software Labor-Software
Die myImageAnalysis™ Software ist ein umfassendes, multifunktionales Computerprogramm zur Analyse und Bearbeitung digitaler Bilder von Elektrophoresegelen und Blots, die mit Geldokumentationsbildgeräten oder -scannern erfasst wurden.
  • Intuitiver Aufbau
  • Laden und speichern Sie Bilder in gängigen Dateiformaten, analysieren Sie Bilder aus nahezu jeder Quelle und geben Sie die Ergebnisse einfach weiter
  • Öffnen Sie zwei bis sechs Bilddateien gleichzeitig, um sie gleichzeitig zu überprüfen, oder wechseln Sie zwischen ihnen, um sie parallel zu bearbeiten
Die myImageAnalysis™ Software besteht aus einem kompletten Satz einfach zu bedienender Forschungswerkzeuge für die quantitative digitale Analyse von Bilddaten aus Elektrophoresegelen und Western Blots. Die Software verwendet einen leistungsstarken Algorithmus zur automatischen Auswahl und Identifizierung der Grenzen von Bahnen und Spektralbändern für die Berechnung von Migrationsdistanzen oder Densitometrie.
Bilder können einfach geladen, angezeigt, verglichen, angepasst und mit Anmerkungen versehen werden. Das Programm liest und schreibt in Standarddateiformaten und bietet so Kompatibilität mit nahezu allen Quellbildern oder abschließenden Präsentationsmethoden. Berechnen Sie die Probenreinheit automatisch anhand der Intensitäten von Band und Spur oder bestimmen Sie die relativen oder absoluten Mengen von Banden oder Regionen.
Lieferumfang: Enthält myImageAnalysis™ Software, 2 Aktivierungslizenzen und Benutzerhandbuch (in der Software).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge