Sammelröhrchen mit geringer Proteinbindung, Pierce™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
88380 88379
PIER88380EA 248 EUR InStock
PIER88380 PIER88379
Sammelröhrchen mit geringer Proteinbindung, Pierce™
Röhrchen Dialyseröhrchen
Pierce™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung minimieren Verluste von Proteinproben während der Probenmanipulation und sind ideal für Anwendungen mit umfangreichen Verarbeitungsschritten.
  • Langlebig – belastbar bis zu 20.000 RZB
  • Kompatibel – geeignet für Anwendungen in der IP und Massenspektrometrie
  • RNase-/DNase-frei
Die Röhrchen sind praktisch verpackt, um Kontaminationen zu vermeiden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge