Protein A/G magnetic beads, Pierce™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
88802 88803
PIER88802EA 257 EUR InStock
PIER88802 PIER88803
Protein A/G magnetic beads, Pierce™
Kugeln Magnetkugeln
Pierce™ protein A/G magnetic beads are high-performance affinity particles for antibody purification and immunoprecipitation methods using manual or robotic magnetic separators.
  • Stable, pre-blocked beads provide clean purification products
  • Flexible for IgG binding domains of both Protein A and Protein G on one bead
  • Beads are compatible with manual and automated applications
Eliminate resin loss and provide for more efficient separation of solutions than traditional IP methods that use only microcentrifuge tubes. Coated with genetically engineeredMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..