Ni-NTA magnetic beads, HisPur™, Pierce™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
88831 88832
PIER88831EA 246 EUR InStock
PIER88831 PIER88832
Ni-NTA magnetic beads, HisPur™, Pierce™
Kugeln Magnetkugeln
The Pierce™ Ni-NTA magnetic beads are high-capacity nickel-IMAC beads for affinity purification of His-tagged fusion proteins in manual or automated formats.
  • Bead surface is pre-blocked and the protocol provides optimised buffers for purification
  • Fast, scalable and versitle to purify proteins using native or denaturing conditions
  • Can be use with common cell lysis reagents and a variety of buffer additives
  • Protein coupling to the beads and downstream applications can be performed manually or by automation
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..