Reinigungsstäbchen, PurSwab®
Lieferant: PURITAN MEDICAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
816
PMPC816EA 311 EUR InStock
PMPC816
Reinigungsstäbchen, PurSwab®
Tupfer Reinigungstupfer
Proctoscopic swab made with USP grade rayon fibre that is carded on-site to maintain consistency.
  • Large rayon tip is extra-absorbent
Sie eignen sich für die Vorbereitung und Untersuchung in der Geburtshilfe und Gynäkologie.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge