GPC COLUMN PSS PROTEEMA MICRO IN WATER MOLAR MASS RANGE 1 000 - 1 200 000 DA 1 * 1 ST
Lieferant: POLYMER STANDARDS SERVICE
GPC COLUMN PSS PROTEEMA MICRO IN WATER MOLAR MASS RANGE 1 000 - 1 200 000 DA 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
GPC COLUMN PSS PROTEEMA MICRO IN WATER MOLAR MASS RANGE 1 000 - 1 200 000 DA 1 * 1 ST POSSPSM0525033E2 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: PSM0525033E2
Lokale Artikelnummer:: POSSPSM0525033E2
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder