GPC COLUMN PSS SDV ANALYTISCHES LINEARES XL IN THF (DIMENSIONEN [MM]: 300 X 8.00) PARTIKELGRSSE [M]: 10 1 * 1 ST
Lieferant: POLYMER STANDARDS SERVICE
GPC COLUMN PSS SDV ANALYTISCHES LINEARES XL IN THF (DIMENSIONEN [MM]: 300 X 8.00) PARTIKELGRSSE [M]: 10 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
GPC COLUMN PSS SDV ANALYTISCHES LINEARES XL IN THF (DIMENSIONEN [MM]: 300 X 8.00) PARTIKELGRÖSSE [µM]: 10 1 * 1 ST POSSSDA083010LXL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: SDA083010LXL
Lokale Artikelnummer:: POSSSDA083010LXL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder