Bulb pipettes, FORTUNA®, class AS
Lieferant: Poulten & Graf
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.2303904 1.2304504 1.2302502 1.2302902 1.2304002 1.2301904 1.2302904 1.2303004 1.2303104 1.2303802 1.2303902 1.2304004 1.2304102 1.2304104 1.2302604
POUL1.2303904EA 31.91 EUR InStock
POUL1.2303904 POUL1.2304504 POUL1.2302502 POUL1.2302902 POUL1.2304002 POUL1.2301904 POUL1.2302904 POUL1.2303004 POUL1.2303104 POUL1.2303802 POUL1.2303902 POUL1.2304004 POUL1.2304102 POUL1.2304104 POUL1.2302604
Bulb pipettes, FORTUNA®, class AS
Pipetten Vollpipetten
Clear glass.
  • One mark
  • Blue or amber graduations
  • Conformity approved
  • Batch certificate
EN ISO 648:2007
Zertifizierungen: EN ISO 648:2007.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge