Cleanroom wipes, Clino® Carbon
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3600098
PPSA3600098EA 44.1 EUR InStock
PPSA3600098
Cleanroom wipes, Clino® Carbon
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Reusable polyester/carbon cloth for use on all smooth and water-resistant surfaces.
  • Low particle emission
  • Electrostatically conductive
  • Autoclavable
Suitable for use in ISO class 5 - 8 (GMP grade A/B, C, D) cleanrooms.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..