Partikelmikroskopische Analyse, fr die meisten Routineanwendungen. Gitter erleichtern die Aufzhlung von Partikeln, Mikroorganismen und Kolonien. Zur Probenvorbereitung, mikrobiologische Untersuchungen und Filtration wssriger Lsungen. . Zusammense 1 * 100 ST
Lieferant: PRAT DUMAS
Partikelmikroskopische Analyse, fr die meisten Routineanwendungen. Gitter erleichtern die Aufzhlung von Partikeln, Mikroorganismen und Kolonien. Zur Probenvorbereitung, mikrobiologische Untersuchungen und Filtration wssriger Lsungen. . Zusammense 1 * 100 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Partikelmikroskopische Analyse, für die meisten Routineanwendungen. Gitter erleichtern die Aufzählung von Partikeln, Mikroorganismen und Kolonien. Zur Probenvorbereitung, mikrobiologische Untersuchungen und Filtration wässriger Lösungen. . Zusammense 1 * 100 ST PRATM0505545 1 * 100 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M0505545
Lokale Artikelnummer:: PRATM0505545
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder