Wolfram(IV)carbid
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BCR-102
PROOBCR-102EA 153 EUR InStock
PROOBCR-102
Wolfram(IV)carbid
Wolfram(IV)carbid
Formel: CW
Siedepunkt: 6000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2785 °C
Dichte: 8,64 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011464
CAS-Nummer: 12070-12-1
EINECS: 235-123-0
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge