Benzo[a]acridin
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BCR-157
PROOBCR-157EA 573 EUR InStock
PROOBCR-157
Benzo[a]acridin
Benzo[a]acridin
Formel: C₁₇H₁₁N
MW: 229.28 g/mol
CAS-Nummer: 225-11-6
EINECS: 205-929-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge