Pilocarpinnitrat
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BP503
PROOBP503EA 297 EUR InStock
PROOBP503
Pilocarpinnitrat
Pilocarpinnitrat
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₅
MDL Number: MFCD00078497
CAS-Nummer: 148-72-1
EINECS: 205-723-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge