Ursodesoxycholsäure
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BP706
PROOBP706EA 298 EUR InStock
PROOBP706
Ursodesoxycholsäure
Ursodesoxycholsäure
Formel: C₂₄H₄₀O₄
Siedepunkt: 547 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 205 °C
MDL Number: MFCD00003680
CAS-Nummer: 128-13-2
EINECS: 204-879-3
Merck Index: 12,10026
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge