Hexylacetat
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CHE133
PROOCHE133EA 204 EUR InStock
PROOCHE133
Hexylacetat
Hexylacetat
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Siedepunkt: 338
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 56
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009524
CAS-Nummer: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN: 3271
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge