2-Methyl-1-Propanol
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
CHE152
PROOCHE152EA 204 EUR InStock
PROOCHE152
2-Methyl-1-Propanol
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 107.9
Melting Pt: –108 °C
Dichte: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 28
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05148
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=b7efb7b30596d8aeb63dee7ff951b7293b67ef78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge