Methylacetat
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
CHE159
PROOCHE159EA 204 EUR InStock
PROOCHE159
Methylacetat
Methylacetat
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 56.9
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –13 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008711
CAS-Nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge