2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 170)
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CIL-PCB-170-C
PROOCIL-PCB-170-CEA 677 EUR InStock
PROOCIL-PCB-170-C
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 170)
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 170)
Formel: C₁₂H₃Cl₇
CAS-Nummer: 35065-30-6
UN: 3432
ADR: 9,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge