2,2',5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 18)
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CIL-PCB-18-C
PROOCIL-PCB-18-CEA 677 EUR InStock
PROOCIL-PCB-18-C
2,2',5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 18)
2,2',5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 18)
Formel: C₁₂H₇Cl₃
Melting Pt: 44 °C
Dichte: 1,1485 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 37680-65-2
UN: 3432
ADR: 9,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge