1,3-Dichlorbenzol
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
CILCLM44841.2
PROOCILCLM44841.2EA 581 EUR InStock
PROOCILCLM44841.2
1,3-Dichlorbenzol
1,3-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Siedepunkt: 173
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 1.2884 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 65
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000573
CAS-Nummer: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03080
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge