Weißes Mineralöl (Erdöl), 20 cSt
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CON150-020-003
PROOCON150-020-003EA 292 EUR InStock
PROOCON150-020-003
Weißes Mineralöl (Erdöl), 20 cSt
Mineral oil, white (petroleum)
Siedepunkt: 300
MDL Number: MFCD00131611
CAS-Nummer: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge