Tripropylzinnchlorid
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
DE-MS-03436-03
PROODE-MS-03436-03EA 189 EUR InStock
PROODE-MS-03436-03
Tripropylzinnchlorid
Tripropylzinnchlorid
Formel: C₉H₂₁ClSn
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –23 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 95 °C
MDL Number: MFCD00013610
CAS-Nummer: 2279-76-7
EINECS: 218-910-3
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge