Referenzstandards, Biodiesel/Dieselkraftstoff-Gemische, VHG
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
GBDBLEND100P20 GBDBLEND10P-20 GBDBLEND10P-50 GBDBLEND15P-20 GBDBLEND20P-20 GBDBLEND25P-20 GBDBLEND-2P-20 GBDBLEND30P-20 GBDBLEND-5P-20 GBDBLEND5P-250 GBDBLEND-5P-50 GBDBLENDBLK100 GBDBLENDBLK-20
PROOGBDBLEND100P20EA 97 EUR InStock
PROOGBDBLEND100P20 PROOGBDBLEND10P-20 PROOGBDBLEND10P-50 PROOGBDBLEND15P-20 PROOGBDBLEND20P-20 PROOGBDBLEND25P-20 PROOGBDBLEND-2P-20 PROOGBDBLEND30P-20 PROOGBDBLEND-5P-20 PROOGBDBLEND5P-250 PROOGBDBLEND-5P-50 PROOGBDBLENDBLK100 PROOGBDBLENDBLK-20
Referenzstandards, Biodiesel/Dieselkraftstoff-Gemische, VHG
Standards Mineralölindustrie-Standards
Diese Standards sind zur Verwendung als Kalibrier- und Referenzstandards zur Bestimmung des Biodiesel-Gehaltes (Fettsäuremethylester, FAME) in Dieselkraftstoffen mittels Infrarot(IR)-Spektroskopie vorgesehen. Sie sind speziell auf die ASTM-Methode D7371 und EN 14078 ausgerichtet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge