5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ICRS0199
PROOICRS0199EA 227 EUR InStock
PROOICRS0199
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
Formel: C₁₄H₁₂ClNO
MDL Number: MFCD00008284
CAS-Nummer: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge