Ampicillin Trihydrat
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
ICRS0213
PROOICRS0213EA 226 EUR InStock
PROOICRS0213
Ampicillin Trihydrat
Ampicillin Trihydrat
Formel: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00072036
CAS-Nummer: 7177-48-2
EINECS: 200-709-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge