Dopamin Hydrochlorid
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ICRS0290
PROOICRS0290EA 226 EUR InStock
PROOICRS0290
Dopamin Hydrochlorid
Dopamin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₂
Melting Pt: 246…249 °C
Dichte: 1,356 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012898
CAS-Nummer: 62-31-7
EINECS: 200-527-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge